Learn More
Ácido 3-clorofenilborónico, 97 %, puede contener cantidades variables de anhídrido, Thermo Scientific™
Código de producto. 10361073
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10361073 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 10361073 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor AC35900DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chlorophenylboronic acid
CAS 63503-60-6
% mín. CAS 96.0
Color Verde amarillento a blanco
% máx. CAS 100.0
Cantidad 1 g
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio ámbar
Forma física Polvo cristalino o agujas
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Fórmula molecular C6H6BClO2
Número MDL MFCD00161354
Sinónimo 3-chlorophenyl boronic acid, 3-chlorobenzeneboronic acid, 3-chlorophenyl boranediol, 3-chlorophenylbornic acid, 3-chloro benzene boronic acid, m-chlorophenylboronic acid, 3-chloro-phenyl-boronic acid, boronic acid, 3-chlorophenyl, pubchem1785
Clave InChI SDEAGACSNFSZCU-UHFFFAOYSA-N
SMILES OB(O)C1=CC(Cl)=CC=C1
Nombre IUPAC ácido 3( -clorofenil)borónico
Peso molecular (g/mol) 156.37
PubChem CID 2734323
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.38
Porcentaje de pureza ≥96.0%