Learn More
3-clorofenilacetileno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10712942 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10712942 1 g Frasco de vidrio 1 g
10657770 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10712942 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 433130010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 766-83-6 | C8H5Cl | 136.58 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 766-83-6
Fórmula molecular C8H5Cl
Peso molecular (g/mol) 136.58
Número MDL MFCD03839984
Clave InChI GRBJPHPMYOUMJV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-chlorophenylacetylene, 3-chlorophenyl acetylene, 3'-chlorophenyl acetylene, 3-chloro-1-ethynylbenzene, benzene, 1-chloro-3-ethynyl, m-chlorophenylacetylene, 1-chloro-3-ethynyl-benzene, 3'-chlorophenylacetylene, 3-chloro phenyl acetylene
PubChem CID 123086
Nombre IUPAC 1-chloro-3-ethynylbenzene
SMILES C#CC1=CC(=CC=C1)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-chlorophenylacetylene
% mín. CAS 96.0
Color De incoloro a amarillo
% máx. CAS 100.0
Cantidad 1 g
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Forma física Líquido
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Punto de ebullición 178°C to 179°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.58
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Chlorophenylacetylene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.