Learn More
3-Clorofenilacetonitrilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11487607
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11487607 5 g 5 g
11497607 25 g 25 g
11407617 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11487607 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15673.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 1529-41-5 | C8H6ClN | 151.593 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1529-41-5
Fórmula molecular C8H6ClN
Peso molecular (g/mol) 151.593
Número MDL MFCD00001908
Clave InChI GTIKLPYCSAMPNG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-chlorobenzyl cyanide, 3-chlorophenyl acetonitrile, 2-3-chlorophenyl acetonitrile, 3-chlorophenylacetonitrile, 3-chlorobenzeneacetonitrile, m-chlorobenzyl cyanide, acetonitrile, m-chlorophenyl, benzeneacetonitrile, 3-chloro, m-chlorophenyl acetonitrile, 2-3-chlorophenyl ethanenitrile
PubChem CID 73722
Nombre IUPAC 2-(3-clorofenil)acetonitrilo
SMILES C1=CC(=CC(=C1)Cl)CC#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chlorophenylacetonitrile
Punto de fusión 11°C to 13°C
Punto de ebullición 134°C to 136°C (10 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Olor Pungent
Cantidad 5 g
Número UN UN3276
Beilstein 2042965
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.6
Porcentaje de pureza 99%