Learn More
3-Clorofenilacetona, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10456822 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10456822 1 g Frasco de vidrio 1 g
10304642 5 g Frasco de vidrio 5 g
11994851 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10456822 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 350690010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 14123-60-5 | C9H9ClO | 168.62 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14123-60-5
Fórmula molecular C9H9ClO
Peso molecular (g/mol) 168.62
Número MDL MFCD00082872
Clave InChI VCNYPJMEQHTAHS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2734097
Nombre IUPAC 1-(3-clorofenil)propan-2-ona
SMILES CC(=O)CC1=CC=CC(Cl)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chlorophenylacetone
Color Amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 92% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.5320 to 1.5360
Cantidad 1 g
Beilstein 07,IV,691
Sinónimo 1-3-chlorophenyl propan-2-one, 3-chlorophenylacetone, 1-3-chlorophenyl acetone, 1-3-chlorophenyl-2-propanone, pubchem19805, 3-chlorophenyl-acetone, m-chlorophenyl acetone, 2-propanone,1-3-chlorophenyl, 1-3-chloro-phenyl-propan-2-one, 2-propanone, 1-3-chlorophenyl
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.62
Porcentaje de pureza 94%
Forma física Líquido