Learn More
Ácido 3-clorofenilacético, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11443524
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11443524 5 g 5 g
11453524 25 g 25 g
11463524 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11443524 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11210.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1878-65-5 | C8H7ClO2 | 170.59 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1878-65-5
Fórmula molecular C8H7ClO2
Peso molecular (g/mol) 170.59
Número MDL MFCD00004332
Clave InChI WFPMUFXQDKMVCO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-chlorophenylacetic acid, m-chlorophenylacetic acid, 2-3-chlorophenyl acetic acid, 3-chlorobenzeneacetic acid, benzeneacetic acid, 3-chloro, m-chlorophenyl acetic acid, 3-chlorophenyl acetic acid, 3-chlorophenylaceticacid, acetic acid, m-chlorophenyl
PubChem CID 15879
Nombre IUPAC 2-(3-clorofenil)ácido acético
SMILES OC(=O)CC1=CC=CC(Cl)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chlorophenylacetic acid
Punto de fusión 77°C to 80°C
Cantidad 5 g
Olor Odorless
Beilstein 2045103
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.6
Porcentaje de pureza ≥98%