Learn More
(3-clorofenil)(fenil)metanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (3-Chlorophenyl)(phenyl)methanol |
| CAS | 63012-03-3 |
| Fórmula molecular | C13H11OCl |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 3-Chloro-α-phenylbenzenemethanol, (3-Chlorophenyl)phenylmethanol, (±)-(3-Chlorophenyl)phenylmethanol, 3-Chlorobenzhydrol, 3-Chlorodiphenylmethanol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H11ClO/c14-12-8-4-7-11(9-12)13(15)10-5-2-1-3-6-10/h1-9,13,15H |
| SMILES | OC(c1ccccc1)c2cccc(Cl)c2 |
| Nombre IUPAC | (3-clorofenil)-fenilmetanol |
| Peso molecular (g/mol) | 218.67 |