Learn More
(3-clorofenil)metanol, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | (3-Chlorophenyl)methanol |
| Densidad | 1.2100g/mL |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
| Envase | Frasco de vidrio ámbar |
| Fórmula lineal | ClC6H4CH2OH |
| Cantidad | 50 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 142.58 |
| Porcentaje de pureza | 97% |