Learn More
(3-clorofenil)metanol, Thermo Scientific™
Código de producto. 10641635
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10641635 10 g 10 g
10081834 25 g 25 g
11356326 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10641635 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SB01130EA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 873-63-2
Fórmula molecular C7H7ClO
Peso molecular (g/mol) 142.582
Clave InChI ZSRDNPVYGSFUMD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-chlorobenzyl alcohol, 3-chlorophenyl methanol, m-chlorobenzyl alcohol, benzenemethanol, 3-chloro, 3-chlorobenzylalcohol, 3-chlorophenyl methan-1-ol, m-chlorobenzylalcohol, 3-chlorobenyl alcohol, pubchem3626, acmc-209qjt
PubChem CID 70117
Nombre IUPAC (3-clorofenil)metanol
SMILES C1=CC(=CC(=C1)Cl)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (3-Chlorophenyl)methanol
Densidad 1.2100g/mL
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Fórmula lineal ClC6H4CH2OH
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.58
Porcentaje de pureza 97%