Learn More
3-clorofenil isotiocianato, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11444044
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11444044 25 g 25 g
11434044 5 g 5 g
11454044 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11444044 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11999.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2392-68-9 | C7H4ClNS | 169.63 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2392-68-9
Fórmula molecular C7H4ClNS
Peso molecular (g/mol) 169.63
Número MDL MFCD00004805
Clave InChI WGXCKFMVBAOIFH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-chlorophenyl isothiocyanate, 3-chlorophenylisothiocyanate, benzene, 1-chloro-3-isothiocyanato, isothiocyanic acid, 3-chlorophenyl ester, isothiocyanic acid, m-chlorophenyl ester, m-chlorophenyl isothiocyanate, 1-chloro-3-isothiocyanato-benzene, 3-chlorobenzenisothiocyanate, wln: scnr cg, acmc-1cfb8
PubChem CID 75449
Nombre IUPAC 1-cloro-3-isotiocianatobenceno
SMILES ClC1=CC=CC(=C1)N=C=S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chlorophenyl isothiocyanate
Densidad 1.281
Cantidad 25 g
Olor Pungent
Índice de refracción 1.6585
Número UN UN2922
Beilstein 636856
Punto de ebullición 249°C to 250°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.64
Porcentaje de pureza 97%