Learn More
(3-clorofenil)ciclopentilmetanona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (3-Chlorophenyl)cyclopentylmethanone |
| CAS | 1855-40-9 |
| Fórmula molecular | C12H13ClO |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | m-Chlorophenyl Cyclopentyl Ketone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H13ClO/c13-11-7-3-6-10(8-11)12(14)9-4-1-2-5-9/h3,6-9H,1-2,4-5H2 |
| SMILES | Clc1cccc(c1)C(=O)C2CCCC2 |
| Nombre IUPAC | (3-clorofenil)-ciclopentilmetanona |
| Peso molecular (g/mol) | 208.68 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 208.0655 |