Learn More
3-Clorofenol, TRC
Código de producto. 30133012
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
50 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30133012 100 g 100 g
17971435 25 g 25 g
17922855 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133012 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC375010100G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 108-43-0
Fórmula molecular C6 H5 Cl O
Peso molecular (g/mol) 128.56
Sinónimo Phenol, m-chloro- (7CI,8CI), 3-Chlorophenol, 3-Hydroxychlorobenzene, NSC 59700, m-Chlorophenic acid, m-Chlorophenol
Nombre IUPAC 3-clorofenol
SMILES Oc1cccc(Cl)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chlorophenol
Cantidad 100 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H5ClO/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4,8H
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.0029