Learn More
3-Chlorofenol, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11469050
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
100 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
100 g
1000 g
250 g
50 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11469050 100 g 100 g
11449050 50 g 50 g
11459050 250 g 250 g
11439050 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11469050 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13671.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 108-43-0 | C6H5ClO | 128.56 g/mol
3-Chlorophenol is widely used in the pharmaceutical, dyes and organic synthesis industry. It is an important intermediate in the synthesis of chemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 3-clorofenol se utiliza ampliamente en la industria farmacéutica, de colorantes y en la síntesis orgánica. También se utiliza como desinfectante. Es un importante intermedio en la síntesis de sustancias químicas.
Solubilidad
Soluble en etanol y éter.
Notas
Sensible al aire. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 108-43-0
Fórmula molecular C6H5ClO
Peso molecular (g/mol) 128.56
Número MDL MFCD00002256
Clave InChI HORNXRXVQWOLPJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo m-chlorophenol, phenol, 3-chloro, phenol, m-chloro, 3-hydroxychlorobenzene, m-chlorophenic acid, meta-chlorophenol, unii-z2z7m2ftad, 3-chloro-1-hydroxybenzene, 3-chloro-phenol, ccris 641
PubChem CID 7933
ChEBI CHEBI:38855
Nombre IUPAC 3-clorofenol
SMILES OC1=CC=CC(Cl)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chlorophenol
Punto de fusión 30°C to 34°C
Densidad 1.245
Punto de ebullición 214°C
Temperatura de inflamación 120°C (248°F)
Índice de refracción 1.566
Cantidad 100 g
Número UN UN2020
Beilstein 1634401
Índice Merck 14,2154
Información de solubilidad Soluble in ethanol and ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.56
Porcentaje de pureza ≥98%