Learn More
3-Chlorophenethylalcohol, 98%, Thermo Scientific™
Código de producto. 10632983 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Envase:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10632983 5 g Glass bottle 5 g
1 options
Código de producto. 10632983 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 185960050
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5182-44-5
Fórmula molecular C8H9ClO
Peso molecular (g/mol) 156.61
Número MDL MFCD00002892
Clave InChI NDWAVJKRSASRPH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-3-chlorophenyl ethanol, 3-chlorophenethyl alcohol, benzeneethanol, 3-chloro, 3-chlorophenethylalcohol, 2-3-chlorophenyl ethan-1-ol, m-chlorophenethyl alcohol, m-chlorophenethylic alcohol, phenethyl alcohol, m-chloro, 3-chlorobenzeneethanol, acmc-1cuee
PubChem CID 78856
SMILES OCCC1=CC=CC(Cl)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chlorophenethylalcohol
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
Color De incoloro a amarillo
% máx. CAS 100.0
Densidad 1.1810g/mL
Cantidad 5 g
Espectro infrarrojo Authentic
Envase Glass bottle
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.5475 to 1.5495
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Gravedad específica 1.181
Fórmula lineal ClC6H4CH2CH2OH
Punto de ebullición 135.0°C to 137.0°C (13.0 mmHg)
Nombre IUPAC 2-(3-Clorofenil)etanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.61
Porcentaje de pureza 98%