Learn More
Ácido 3-cloroperoxibenzoico 70-75 %, ácido 3-clorobenzoico y equilibrio de agua, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10252652 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
1 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 KG
100 GR
25 GR
500 GR
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10252652 25 g Frasco de plástico 25 GR
10430711 100 g Frasco de plástico 100 GR
10023240 500 g Frasco de plástico 500 GR
10626661 1 kg Frasco de plástico 1 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10252652 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 255790250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    45.55€
    38.65€ / 25 g
    Ahorro 6.90€
    15% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Ácido 3-cloroperoxibenzoico, 70-75 %, C7H5ClO3, número CAS-937-14-4, 535-80-8, 7732-18-5
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de oxidación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chloroperoxybenzoic Acid
Nombre de nota 70 - 75%
CAS 937-14-4, 535-80-8, 7732-18-5
% mín. CAS 70.0, 25.0, 25.0
% máx. CAS 75.0, 30.0, 30.0
Punto de fusión 92.0°C to 94.0°C
Color Blanco
Densidad 0.5600g/mL
Intervalo de porcentaje de ensayo di-m-Chlorobenzoyl peroxide: < 0.1% Typical (HPLC)
Envase Frasco de plástico
Fórmula molecular C7H5ClO3
Fórmula lineal ClC6H4CO3H
Número MDL MFCD00002127
Cantidad 25 g
Número UN 3106
Beilstein 09,IV,972
Fieser 01,135; 02,68; 03,49; 04,85; 05,120; 06,110; 07,62; 08,97; 09,108; 10,92; 11,122; 12,118; 13,76; 15,86; 16,80; 17,76
Índice Merck 15,2154
Gravedad específica 0.56
Sinónimo 3-chloroperoxybenzoic acid, 3-chloroperbenzoic acid, mcpba, m-chloroperbenzoic acid, m-chloroperoxybenzoic acid, meta-chloroperoxybenzoic acid, benzenecarboperoxoic acid, 3-chloro, m-chlorobenzoyl hydroperoxide, meta-chloroperbenzoic acid, 3-chlorobenzoperoxoic acid
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in koh, soluble in chloroform and acetone
Clave InChI NHQDETIJWKXCTC-UHFFFAOYSA-N
SMILES OOC(=O)C1=CC=CC(Cl)=C1
Nombre IUPAC 3-ácido clorobencenocarboperoxoico
Peso molecular (g/mol) 172.56
PubChem CID 70297
ChEBI CHEBI:52091
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.57
Porcentaje de pureza 70-75%
Forma física Polvo húmedo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Chloroperoxybenzoic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Peróxido orgánico Tipo C y D
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H242-Peligro de incendio en caso de calentamiento.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.