Learn More
Ácido 3-cloroperoxibenzoico, 50-55 %, contiene ca. 10 % de ácido 3-clorobenzoico, equilibrio de agua, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11339973
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11339973 25 g 25 g
11349973 100 g 100 g
11359973 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11339973 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L00286.14
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 937-14-4 | C7H5ClO3 | 172.56 g/mol
3-Chloroperoxybenzoic acid is a strong oxidizing agent used in the oxidation reactions such as aldehydes and ketones to esters (Bayer-Villiger-Oxidation), olefines to epoxides, sulfides to sulfoxides and sulfones, and amines to nitroalkanes, N-oxides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 3-cloroperoxibenzoico es un agente oxidante fuerte que se utiliza en las reacciones de oxidación como aldehídos y cetonas a ésteres (oxidación de Bayer-Villiger), olefinas a epóxidos, sulfuros a sulfóxidos y sulfonas, y aminas a nitroalcanos, N-óxidos.
Solubilidad
Soluble en hidróxido de potasio, cloroformo y acetona. Insoluble en agua.
Notas
Sensible al calor. Incompatible con reactivos con agentes reductores, materiales orgánicos y combustibles y álcalis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 937-14-4
Fórmula molecular C7H5ClO3
Peso molecular (g/mol) 172.56
Número MDL MFCD00002127
Clave InChI NHQDETIJWKXCTC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-chloroperoxybenzoic acid, 3-chloroperbenzoic acid, mcpba, m-chloroperbenzoic acid, m-chloroperoxybenzoic acid, meta-chloroperoxybenzoic acid, benzenecarboperoxoic acid, 3-chloro, m-chlorobenzoyl hydroperoxide, meta-chloroperbenzoic acid, 3-chlorobenzoperoxoic acid
PubChem CID 70297
ChEBI CHEBI:52091
Nombre IUPAC 3-ácido clorobencenocarboperoxoico
SMILES OOC(=O)C1=CC=CC(Cl)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chloroperoxybenzoic acid
Punto de fusión 64°C to 66°C
Notas del porcentaje del ensayo contiene ≈10 % de ácido 3-clorobenzoico, equilibrio de agua
Cantidad 25 g
Número UN UN3106
Beilstein 608317
Información de solubilidad Soluble in potassium hydroxide,chloroform and acetone. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.57
Porcentaje de pureza 50 to 55%