Learn More
Ácido 3-cloroperbenzoico (grado técnico, humedecido con agua), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Chloroperbenzoic Acid (Technical Grade) |
| CAS | 937-14-4 |
| Fórmula molecular | C7H5ClO3 |
| Cantidad | 50 g |
| Sinónimo | 3-Chlorobenzenecarboperoxoic Acid, m-Chloroperoxybenzoic Acid, 3-Chlorobenzenecarboperoxoic Acid, 3-Chloroperbenzoic Acid, 3-Chloroperoxybenzoic Acid, MCPBA, NSC 97094, m-Chlorobenzoyl Hydroperoxide, m-Chloroperbenzoic Acid, m-Chloroperoxobenzoic Acid, m-Chloroperoxybenzoic Acid, m-Chloroperoxybenzoic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H5ClO3/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9)11-10/h1-4,10H |
| SMILES | OOC(=O)c1cccc(Cl)c1 |
| Nombre IUPAC | 3-ácido clorobencenocarboperoxoico |
| Peso molecular (g/mol) | 172.57 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 171.9927 |