Learn More
Clorhidrato de 3-(clorometil)piridina, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 3-(Chloromethyl)pyridine Hydrochloride |
| CAS | 6959-48-4 |
| Fórmula molecular | C6H7Cl2N |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | (Pyridin-3-yl)methyl Chloride Hydrochloride, 3-(Chloromethyl)pyridine Monohydrochloride, 3-Picolyl Chloride Hydrochloride, 3-Pyridylmethyl Chloride Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H6ClN.ClH/c7-4-6-2-1-3-8-5-6;/h1-3,5H,4H2;1H |
| SMILES | Cl.ClCc1cccnc1 |
| Nombre IUPAC | 3-(clorometil)piridina; clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 164.03 |