Learn More
Clorhidrato de 3-(clorometil)piridina, TRC
Código de producto. 30367944
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30367944 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30367944 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC36981510G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(Chloromethyl)pyridine Hydrochloride
CAS 6959-48-4
Fórmula molecular C6H7Cl2N
Cantidad 10 g
Sinónimo (Pyridin-3-yl)methyl Chloride Hydrochloride, 3-(Chloromethyl)pyridine Monohydrochloride, 3-Picolyl Chloride Hydrochloride, 3-Pyridylmethyl Chloride Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C6H6ClN.ClH/c7-4-6-2-1-3-8-5-6;/h1-3,5H,4H2;1H
SMILES Cl.ClCc1cccnc1
Nombre IUPAC 3-(clorometil)piridina; clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 164.03