Learn More
Clorhidrato de 3-(Clorometil)piridina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11480833
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11480833 25 g 25 g
11470833 5 g 5 g
11490833 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11480833 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13279.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 6959-48-4 | C6H7Cl2N | 164.029 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6959-48-4
Fórmula molecular C6H7Cl2N
Peso molecular (g/mol) 164.029
Número MDL MFCD00012818
Clave InChI UZGLOGCJCWBBIV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-chloromethyl pyridine hydrochloride, 3-chloromethylpyridine hydrochloride, 3-picolyl chloride hydrochloride, 3-chloromethyl pyridine hcl, ccris 140, pyridine, 3-chloromethyl-, hydrochloride, 3-pyridylmethyl chloride hydrochloride, unii-bqa8fyp4yn, 3-chloromethyl pyridinium chloride, 3-chloromethyl pyridine.hcl
PubChem CID 23394
Nombre IUPAC 3-(clorometil)piridina; clorhidrato
SMILES C1=CC(=CN=C1)CCl.Cl
Spezifikation
Nombre del producto químico o material 3-(Chloromethyl)pyridine hydrochloride
Punto de fusión 136°C to 142°C
pH 3
Cantidad 25 g
Número UN UN3261
Beilstein 3689156
Sensibilidad Hygroscopic
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.04
Porcentaje de pureza 97%
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.