Learn More
Clorhidrato de 3-(Clorometil)piridina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11470833
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11470833 5 g 5 g
11480833 25 g 25 g
11490833 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11470833 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13279.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 6959-48-4 | C6H7Cl2N | 164.029 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6959-48-4
Fórmula molecular C6H7Cl2N
Peso molecular (g/mol) 164.029
Número MDL MFCD00012818
Clave InChI UZGLOGCJCWBBIV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-chloromethyl pyridine hydrochloride, 3-chloromethylpyridine hydrochloride, 3-picolyl chloride hydrochloride, 3-chloromethyl pyridine hcl, ccris 140, pyridine, 3-chloromethyl-, hydrochloride, 3-pyridylmethyl chloride hydrochloride, unii-bqa8fyp4yn, 3-chloromethyl pyridinium chloride, 3-chloromethyl pyridine.hcl
PubChem CID 23394
Nombre IUPAC 3-(clorometil)piridina; clorhidrato
SMILES C1=CC(=CN=C1)CCl.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(Chloromethyl)pyridine hydrochloride
Punto de fusión 136°C to 142°C
pH 3
Cantidad 5 g
Número UN UN3261
Beilstein 3689156
Sensibilidad Hygroscopic
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.04
Porcentaje de pureza 97%