Learn More
3-(Clorometil)fenol (> 80%), CTR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-(Chloromethyl)phenol |
| CAS | 60760-06-7 |
| Fórmula molecular | C7H7OCl |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 3-Chloromethylphenol, 3-Hydroxybenzyl Chloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H7ClO/c8-5-6-2-1-3-7(9)4-6/h1-4,9H,5H2 |
| SMILES | Oc1cccc(CCl)c1 |
| Nombre IUPAC | 3-(clorometil)fenol |
| Peso molecular (g/mol) | 142.58 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 142.0185 |