Learn More
Cloruro de 3-(clorometil)benzoilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-(Chloromethyl)benzoyl Chloride |
| CAS | 63024-77-1 |
| Fórmula molecular | C8H6Cl2O |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H6Cl2O/c9-5-6-2-1-3-7(4-6)8(10)11/h1-4H,5H2 |
| SMILES | ClCc1cccc(c1)C(=O)Cl |
| Nombre IUPAC | cloruro de 3-(clorometil)benzoilo |
| Peso molecular (g/mol) | 189.04 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 187.9796 |