Learn More
Cloruro de 3-(clorometil)benzoilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10093700 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10093700 5 g Frasco de vidrio 5 g
10637164 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10093700 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 314430050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 63024-77-1 | C8H6Cl2O | 189.04 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 63024-77-1
Fórmula molecular C8H6Cl2O
Peso molecular (g/mol) 189.04
Número MDL MFCD00000682
Clave InChI YCAIYRWHKSJKEB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-chloromethyl benzoyl chloride, 3-chloromethyl benzoylchloride, 3-chloromethyl-benzoyl chloride, benzoyl chloride, 3-chloromethyl, pubchem16448, 3-chlormethylbenzoylchloride, 3-chloromethylbenzoylchloride, acmc-1b65n
PubChem CID 2733324
Nombre IUPAC cloruro de 3-(clorometil)benzoilo
SMILES C1=CC(=CC(=C1)CCl)C(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(chloromethyl)benzoyl chloride
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.3300g/mL
Punto de ebullición 149°C to 150°C (20.0 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal ClCH2C6H4COCl
Índice de refracción 1.5738 to 1.5748
Cantidad 5 g
Gravedad específica 1.33
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.04
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido