Learn More
Ácido 3-(clorometil)benzoico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15437358
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
0.50 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15437358 10 g 10 g
15427358 0.5 g 0.50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15437358 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H60854.09
Solicitar formato a granel o personalizado
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
3-(Chloromethyl)benzoic acid is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 3-(clorometil)benzoico es una importante materia prima y un intermedio utilizado en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.
Solubilidad
Soluble en metanol.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar con refrigeración. Incompatible con agentes oxidantes y bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 31719-77-4
Fórmula molecular C8H7ClO2
Peso molecular (g/mol) 170.59
Número MDL MFCD00191922
Clave InChI PBSUMBYSVFTMNG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-chloromethyl benzoic acid, alpha-chloro-m-toluic acid, 3-chloromethyl-benzoic acid, benzoic acid, 3-chloromethyl, pubchem7446, acmc-209hog, 3-carboxybenzyl chloride, 3-chloromethyl benzoicacid, ksc497k4l, chembl67150
PubChem CID 241752
Nombre IUPAC ácido 3-(clorometil)benzoico
SMILES OC(=O)C1=CC=CC(CCl)=C1
Tekniske data
Nombre del producto químico o material 3-(Chloromethyl)benzoic acid
Punto de fusión 136°C to 138°C
Cantidad 10 g
Número UN UN3261
Información de solubilidad Soluble in methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.59
Porcentaje de pureza 97%
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.