Learn More
3-(clorometil)benzamida, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10714583
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10714583 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10100702 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10440564 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10714583 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor S08130CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 135654-16-9
Fórmula molecular C8H8ClNO
Peso molecular (g/mol) 169.608
Número MDL MFCD00175948
Clave InChI OOYATKQQGVPYQR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-chloromethyl benzamide, benzamide,3-chloromethyl, benzamide, 3-chloromethyl-9ci, 3-chloromethyl-benzamide, 3-carbamoylbenzyl chloride, acmc-20a41t, 3-aminocarbonyl benzyl chloride, 3-carbamoylbenzyl chloride, 3-aminocarbonyl benzyl chloride
PubChem CID 737145
Nombre IUPAC 3-(clorometil)benzamida
SMILES C1=CC(=CC(=C1)CCl)C(=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(chloromethyl)benzamide
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula lineal CH2ClC6H4C(O)NH2
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.61
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-(Chloromethyl)benzamide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.