Learn More
3-(Clorometil)-5-tien-2-ilisoxazol, ≥ 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10594984
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10594984 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 10594984 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC23124DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(Chloromethyl)-5-thien-2-ylisoxazole
CAS 863669-57-2
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Fórmula molecular C8H6ClNOS
Número MDL MFCD07339176
Cantidad 1 g
Sinónimo 3-chloromethyl-5-thien-2-ylisoxazole, 3-chloromethyl-5-thiophen-2-yl-1,2-oxazole, isoxazole,3-chloromethyl-5-2-thienyl, 2-3-chloromethyl isoxazol-5-yl thiophene, 3-chloromethyl-5-thiophen-2-yl isoxazole
Clave InChI RKWOCISPZAHSCF-UHFFFAOYSA-N
SMILES ClCC1=NOC(=C1)C1=CC=CS1
Nombre IUPAC 3-(clorometil)-5-tiofen-2-il-1,2-oxazol
Peso molecular (g/mol) 199.65
PubChem CID 7130599
Formula Weight (peso de la fórmula) 199.66
Porcentaje de pureza 97%