Learn More
3-(Clorometilo)-5-fenilisoxazol, ≥97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10709593
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10709593 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10249242 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10709593 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC30524DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 14731-10-3
Fórmula molecular C10H8ClNO
Peso molecular (g/mol) 193.63
Número MDL MFCD01444154
Clave InChI MLJJRVMANUGETQ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 1484769
Nombre IUPAC 3-(clorometil)-5-fenil-1,2-oxazol
SMILES ClCC1=NOC(=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(Chloromethyl)-5-phenylisoxazole
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Sinónimo 3-chloromethyl-5-phenylisoxazole, 3-chloromethyl-5-phenyl-1,2-oxazole, isoxazole, 3-chloromethyl-5-phenyl, 5-phenyl-3-chloromethyl isoxazole, isoxazole,3-chloromethyl-5-phenyl
Formula Weight (peso de la fórmula) 193.63
Porcentaje de pureza 97%