Learn More
3-(Clorometil)-5-fenil-1,2,4-oxadiazol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10168414
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10168414 5 g 5 g
10089581 250 mg 250 miligramos
10130702 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10168414 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SEW02030DE
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
CAS 1201-68-9
Fórmula molecular C9H7ClN2O
Peso molecular (g/mol) 194.618
Número MDL MFCD00084968
Clave InChI VEIXFEJMHJPUBS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 302154
Nombre IUPAC 3-(clorometil)-5-fenil-1,2,4-oxadiazol
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=NC(=NO2)CCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(Chloromethyl)-5-phenyl-1, 2, 4-oxadiazole
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 5 g
Sinónimo 3-chloromethyl-5-phenyl-1,2,4-oxadiazole, 3-chloromethyl-5-phenyl-1,2,4 oxadiazole, 1,2,4-oxadiazole, 3-chloromethyl-5-phenyl, 3-chloromethyl-5-phenyl-1,2,4-oxadiazol, 1,2,4-oxadiazole,3-chloromethyl-5-phenyl
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.62
Porcentaje de pureza 97%