Learn More
3-(Clorometil)-5-fenil-1,2,4-oxadiazol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10089581
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10089581 250 mg 250 miligramos
10130702 1 g 1 g
10168414 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10089581 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SEW02030CB
Solicitar formato a granel o personalizado
Identificatori chimici
CAS 1201-68-9
Fórmula molecular C9H7ClN2O
Peso molecular (g/mol) 194.618
Número MDL MFCD00084968
Clave InChI VEIXFEJMHJPUBS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 302154
Nombre IUPAC 3-(clorometil)-5-fenil-1,2,4-oxadiazol
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=NC(=NO2)CCl
Specifica
Nombre del producto químico o material 3-(Chloromethyl)-5-phenyl-1, 2, 4-oxadiazole
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Sinónimo 3-chloromethyl-5-phenyl-1,2,4-oxadiazole, 3-chloromethyl-5-phenyl-1,2,4 oxadiazole, 1,2,4-oxadiazole, 3-chloromethyl-5-phenyl, 3-chloromethyl-5-phenyl-1,2,4-oxadiazol, 1,2,4-oxadiazole,3-chloromethyl-5-phenyl
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.62
Porcentaje de pureza 97%
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.