Learn More
Clorhidrato de 3-clorometil-5-metilpiridina, TRC
Código de producto. 30368089
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30368089 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30368089 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC3655555G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(Chloromethyl)-5-methylpyridine hydrochloride
CAS 1007089-84-0
Fórmula molecular C7 H8 Cl N . Cl H
Cantidad 5 g
Sinónimo Rupatadine impurity 6 HCl
Fórmula InChI InChI=1S/C7H8ClN.ClH/c1-6-2-7(3-8)5-9-4-6;/h2,4-5H,3H2,1H3;1H
SMILES Cl.Cc1cncc(CCl)c1
Nombre IUPAC 3-(clorometil)-5-metilpiridina;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 178.06
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.0112