Learn More
Clorhidrato de 3-clorometil-5-metilpiridina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-(Chloromethyl)-5-methylpyridine hydrochloride |
| CAS | 1007089-84-0 |
| Fórmula molecular | C7 H8 Cl N . Cl H |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | Rupatadine impurity 6 HCl |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H8ClN.ClH/c1-6-2-7(3-8)5-9-4-6;/h2,4-5H,3H2,1H3;1H |
| SMILES | Cl.Cc1cncc(CCl)c1 |
| Nombre IUPAC | 3-(clorometil)-5-metilpiridina;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 178.06 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 177.0112 |