Learn More
3-(Clorometil)-5-metilisoxazol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10213192
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10213192 250 mg 250 miligramos
10631313 1 g 1 g
10525954 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10213192 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SPB01262CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-08-2026
Añadir a la cesta
CAS 35166-37-1
Fórmula molecular C5H6ClNO
Peso molecular (g/mol) 131.56
Número MDL MFCD00221166
Clave InChI FEXTXBAFBURKGS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-chloromethyl-5-methylisoxazole, 3-chloromethyl-5-methyl-1,2-oxazole, 3-chloromethyl-5-methyl-isoxazole, pubchem8710, zlchem 1024, acmc-209idp, 3-chloromethyl-5-methyisoxazole, 3-choromethyl-5-methylisoxazole, 5-methyl-3-chloromethylisoxazole
PubChem CID 2735763
Nombre IUPAC 3-(clorometil)-5-metil-1,2-oxazol
SMILES CC1=CC(CCl)=NO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(Chloromethyl)-5-methylisoxazole
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 131.56
Porcentaje de pureza 97%