Learn More
3-(Clorometilo)-5-[3-(trifluorometil)fenil]-1,2,4-oxadiazol, ≥95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10273272
Cambiar vista
Click to view available options
Frasco de vidrio ámbar; 10 g
Código de producto.
10273272 Frasco de vidrio ámbar; 10 g
1 options
Código de producto. 10273272 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SEW02034EA
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(Chloromethyl)-5-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1, 2, 4-oxadiazole
CAS 175205-63-7
% mín. CAS 95.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C10H6ClF3N2O
Número MDL MFCD00084969
Cantidad 10 g
Sinónimo 3-chloromethyl-5-3-trifluoromethyl phenyl-1,2,4-oxadiazole, 1,2,4-oxadiazole, 3-chloromethyl-5-3-trifluoromethyl phenyl, 3-chloromethyl-5-3-trifluoromethyl-phenyl-1,2,4 oxadiazole, 3-chloromethyl-5-3-trifluoromethylphenyl-1,2,4 oxadiazole, pubchem12425, timtec-bb sbb005579, buttpark 48\08-26
Clave InChI INANILNLXTUPHD-UHFFFAOYSA-N
SMILES FC(F)(F)C1=CC=CC(=C1)C1=NC(CCl)=NO1
Nombre IUPAC 3-(clorometilo)-5-[3-(trifluorometil)fenil]-1,2,4-oxadiazol
Peso molecular (g/mol) 262.62
PubChem CID 2736622
Formula Weight (peso de la fórmula) 262.62
Porcentaje de pureza 95%