Learn More
3-(clorometil)-5-(3-tienil)-1,2,4-oxadiazol, Thermo Scientific™
Código de producto. 11360427
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11360427 250 mg 250 miligramos
10198312 1 g 1 g
10702207 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11360427 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SEW01730CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
CAS 184970-24-9
Fórmula molecular C7H5ClN2OS
Peso molecular (g/mol) 200.64
Clave InChI KHJYOJVUQYWASE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-chloromethyl-5-thiophen-3-yl-1,2,4-oxadiazole, 3-chloromethyl-5-3-thienyl-1,2,4-oxadiazole, 3-chloromethyl-5-thien-3-yl-1,2,4-oxadiazole, 1,2,4-oxadiazole,3-chloromethyl-5-3-thienyl, 3-3-chloromethyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl thiophene
PubChem CID 2797043
Nombre IUPAC 3-(clorometilo)-5-tiofen-3-il-1,2,4-oxadiazol
SMILES C1=CSC=C1C2=NC(=NO2)CCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(Chloromethyl)-5-(3-thienyl)-1, 2, 4-oxadiazole
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.65
Porcentaje de pureza 97%