Learn More
3-clorometil-5-(3-metoxifenil)-1,2,4-oxadiazol, 99 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11499360
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11499360 250 mg 250 miligramos
11409370 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11499360 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H50243.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 175205-62-6
Fórmula molecular C10H9ClN2O2
Peso molecular (g/mol) 224.64
Número MDL MFCD00084966
Clave InChI GSWMZQIUADKXLN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-chloromethyl-5-3-methoxyphenyl-1,2,4-oxadiazole, acmc-1bxk1, 3-chloromethyl-5-3-methoxyphenyl-1,2-4-oxadiazole, 3-chloromethyl-5-3-methoxy-phenyl-1,2,4 oxadiazole, 3-chloromethyl-5-3-methoxyphenyl-1,2,4 oxadiazole, 1,2,4-oxadiazole,3-chloromethyl-5-3-methoxyphenyl, 1-3-chloromethyl 1,2,4-oxadiazol-5-yl-3-methoxybenzene
PubChem CID 11715562
Nombre IUPAC 3-(clorometil)-5-(3-metoxifenil)-1,2,4-oxadiazol
SMILES COC1=CC=CC(=C1)C1=NC(CCl)=NO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chloromethyl-5-(3-methoxyphenyl)-1,2,4-oxadiazole
Punto de fusión 58°C to 59°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 224.65
Porcentaje de pureza 99%