Learn More
3-(Clorometil)-5-(2-furil)isoxazol, ≥ 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10259772
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10259772 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 10259772 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC34924DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(Chloromethyl)-5-(2-furyl)isoxazole
CAS 848658-70-8
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Fórmula molecular C8H6ClNO2
Número MDL MFCD07329988
Cantidad 1 g
Sinónimo 3-chloromethyl-5-2-furyl isoxazole, 3-chloromethyl-5-furan-2-yl-1,2-oxazole, isoxazole,3-chloromethyl-5-2-furanyl, 3-chloromethyl-5-furan-2-yl isoxazole
Clave InChI IPIMDVOPXIOKAK-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=COC(=C1)C2=CC(=NO2)CCl
Nombre IUPAC 3-(clorometil)-5-(furan-2-il)-1,2-oxazol
Peso molecular (g/mol) 183.591
PubChem CID 4962799
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.59
Porcentaje de pureza 97%