Learn More
3-(Clorometil)-5-(2-furil)-1-metil-1H-pirazol, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11340647
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11340647 10 g 10 g
11330647 250 mg 250 miligramos
10265324 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11340647 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC46924EA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
CAS 876316-48-2
Fórmula molecular C9H9ClN2O
Peso molecular (g/mol) 196.63
Número MDL MFCD08690269
Clave InChI DZUIHVJDKDNADW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-chloromethyl-5-2-furyl-1-methyl-1h-pyrazole, 3-chloromethyl-5-furan-2-yl-1-methylpyrazole, 1h-pyrazole,3-chloromethyl-5-2-furanyl-1-methyl, 3-chloromethyl-5-furan-2-yl-1-methyl-1h-pyrazole, 2-3-chloromethyl-1-methylpyrazol-5-yl furan
PubChem CID 18525803
Nombre IUPAC 3-(clorometil)-5-(furan-2-il)-1-metilpirazol
SMILES CN1N=C(CCl)C=C1C1=CC=CO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(Chloromethyl)-5-(2-furyl)-1-methyl-1H-pyrazole
% mín. CAS 94.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.64
Porcentaje de pureza 95%