Learn More
GYS2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 16801905 Tienda Proteintech Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
150 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16801905 150 μL 150 microlitros
16811905 20 μL 20 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16801905 Proveedor Proteintech N.º de proveedor 223711AP150UL
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Rabbit Polyclonal Antibody
The protein encoded by this gene, liver glycogen synthase, catalyzes the rate-limiting step in the synthesis of glycogen - the transfer of a glucose molecule from UDP-glucose to a terminal branch of the glycogen molecule. Mutations in this gene cause glycogen storage disease type 0 (GSD-0) - a rare type of early childhood fasting hypoglycemia with decreased liver glycogen content.
Especificaciones
Antígeno GYS2
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.53 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica GYS2
N.º de referencia del gen P17625, P54840, Q8VCB3
Alias de gen glycogen synthase 2 (liver), GYS2
Símbolos de los genes Gys2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno GYS2 Fusion Protein Ag18012
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 150 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 232493, 25623, 2998
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG