Learn More
Ácido 3-(clorometil)-2,4,6-trimetilbenzoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-(Chloromethyl)-2,4,6-trimethylbenzoic Acid |
| CAS | 52411-49-1 |
| Fórmula molecular | C11H13O2Cl |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 3-Chloromethane-2,4,6-trimethylbenzoic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H13ClO2/c1-6-4-7(2)10(11(13)14)8(3)9(6)5-12/h4H,5H2,1-3H3,(H,13,14) |
| SMILES | Cc1cc(C)c(C(=O)O)c(C)c1CCl |
| Nombre IUPAC | Ácido 3-(clorometil)-2,4,6-trimetilbenzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 212.67 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 212.0604 |