Learn More
3-Clorometil-1-metilpiperidina Clorhidrato, TRC
Código de producto. 30363139
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30363139 100 mg -
30364013 50 mg -
30366933 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30363139 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC381750100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 66496-82-0
Fórmula molecular C7H14NCl . HCl
Peso molecular (g/mol) 184.1
Nombre IUPAC 3-(clorometil)-1-metilpiperidina; Cloruro
SMILES Cl.CN1CCCC(CCl)C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chloromethyl-1-methylpiperidine Hydrochloride
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H14ClN.ClH/c1-9-4-2-3-7(5-8)6-9;/h7H,2-6H2,1H3;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.0582