Learn More
3-(Clorometil)-1-metil-5-tien-2-il-1H-pirazol, ≥97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10505364
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10505364 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10346904 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10505364 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC47124CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
CAS 876316-61-9
Fórmula molecular C9H9ClN2S
Peso molecular (g/mol) 212.70
Número MDL MFCD08435883
Clave InChI ODLZAEGCJDMPOT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-chloromethyl-1-methyl-5-thien-2-yl-1h-pyrazole, 3-chloromethyl-1-methyl-5-thiophen-2-yl pyrazole, 1h-pyrazole,3-chloromethyl-1-methyl-5-2-thienyl, 3-chloromethyl-1-methyl-5-thiophen-2-yl-1h-pyrazole, 2-3-chloromethyl-1-methylpyrazol-5-yl thiophene
PubChem CID 18525807
Nombre IUPAC 3-(clorometil)-1-metil-5-tiofen-2-ilpirazol
SMILES CN1N=C(CCl)C=C1C1=CC=CS1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(Chloromethyl)-1-methyl-5-thien-2-yl-1H-pyrazole
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.7
Porcentaje de pureza 97%