Learn More
3-(Clorometilo)-1-metil-5-fenil-1H-pirazol, ≥97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10366854
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10366854 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 10366854 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC46524CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(Chloromethyl)-1-methyl-5-phenyl-1H-pyrazole
CAS 869901-13-3
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C11H11ClN2
Número MDL MFCD08271938
Cantidad 250 mg
Sinónimo 3-chloromethyl-1-methyl-5-phenyl-1h-pyrazole, 3-chloromethyl-1-methyl-5-phenylpyrazole, 1h-pyrazole,3-chloromethyl-1-methyl-5-phenyl
Clave InChI KAZKAWDJSYXNGK-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN1C(=CC(=N1)CCl)C2=CC=CC=C2
Nombre IUPAC 3-(clorometilo)-1-metil-5-fenilpirazol
Peso molecular (g/mol) 206.673
PubChem CID 18525795
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.67
Porcentaje de pureza 97%