Learn More
Clorhidrato de 3-(clorometil)-1-metil-1H-1,2,4-triazol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-(Chloromethyl)-1-methyl-1H-1,2,4-triazole Hydrochloride |
| CAS | 135206-76-7 |
| Fórmula molecular | C4H6N3Cl.HCl |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 1H-1,2,4-Triazole, 3-(chloromethyl)-1-methyl-, hydrochloride (1:1) (ACI), 1H-1,2,4-Triazole, 3-(chloromethyl)-1-methyl-, monohydrochloride (9CI), 3-Chloromethyl-1-methyl-1H-[1,2,4]triazole hydrochloride, 3-(Chloromethyl)-1-methyl-1H-1,2,4-triazole hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H6ClN3.ClH/c1-8-3-6-4(2-5)7-8;/h3H,2H2,1H3;1H |
| SMILES | Cl.Cn1cnc(CCl)n1 |
| Nombre IUPAC | 3-(clorometil)-1-metil-1,2,4-triazol;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 168.02 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 167.0017 |