Learn More
3-(Clorometil)-1,2,4-oxadiazol, Grado Técnico, Thermo Scientific™
Código de producto. 10283322
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10283322 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10029491 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10041974 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10283322 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SEW00285CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
CAS 51791-12-9
Fórmula molecular C3H3ClN2O
Peso molecular (g/mol) 118.52
Número MDL MFCD00052097
Clave InChI YSNKGJCEHOJIDK-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2735765
Nombre IUPAC 3-(clorometil)-1,2,4-oxadiazol
SMILES ClCC1=NOC=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(Chloromethyl)-1, 2, 4-oxadiazole
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Sinónimo 3-chloromethyl-1,2,4-oxadiazole, 1,2,4-oxadiazole,3-chloromethyl, chloromethyl 1,2,4-oxadiazole, 1,2,4-oxadiazole, 3-chloromethyl
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.52
Porcentaje de pureza Tech.
Grado Técnico