Learn More
Ácido 3-cloromandélico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11491447
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Unit Size:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Unit Size
11491447 5 g 5 g
11401457 25 g 25 g
11411457 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11491447 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. B24937.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 16273-37-3
Fórmula molecular C8H7ClO3
Peso molecular (g/mol) 186.591
Número MDL MFCD00829409
Clave InChI SAMVPMGKGGLIPF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-chloromandelic acid, 2-3-chlorophenyl-2-hydroxyacetic acid, 3-chlorophenylglycolic acid, 3-chlorophenyl hydroxy acetic acid, 3-chloromandelicacid, benzeneacetic acid,3-chloro-a-hydroxy-, ar, maybridge3_000705, 3-chloro-dl-mandelic acid, acmc-1c3h4, racemic 3-chloromandelic acid
PubChem CID 85981
Nombre IUPAC Ácido 2-(3-clorofenil)-2-hidroxiacético
SMILES C1=CC(=CC(=C1)Cl)C(C(=O)O)O
Specifications
Nombre del producto químico o material 3-Chloromandelic acid
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.6
Porcentaje de pureza 97%