Learn More
3-cloroyodobenceno, TRC
Código de producto. 30349229
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30349229 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30349229 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC3495905G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chloroiodobenzene
CAS 625-99-0
Fórmula molecular C32 H34 N2 O8
Cantidad 5 g
Sinónimo 1-Chloro-3-iodobenzene, 1-Iodo-3-chlorobenzene, 3-Chloro-1-iodobenzene, 3-Chloroiodobenzene, 3-Chlorophenyl iodide, 3-Iodochlorobenzene, NSC 32861, m-Chloroiodobenzene, m-Chloroiodobenzene, m-Chlorophenyl iodide
Fórmula InChI InChI=1S/C32H34N2O8/c1-20-18-34(31(37)33-29(20)36)30-28(40-4)27(35)26(42-30)19-41-32(21-9-6-5-7-10-21,22-13-15-24(38-2)16-14-22)23-11-8-12-25(17-23)39-3/h5-18,26-28,30,35H,19H2,1-4H3,(H,33,36,37)/t26-,27?,28?,30-,32?/m1/s1
SMILES COC1C(O)[C@@H](COC(c2ccccc2)(c3ccc(OC)cc3)c4cccc(OC)c4)O[C@H]1N5C=C(C)C(=O)NC5=O
Nombre IUPAC 1-[(2R,5R)-4-hidroxi-3-metoxi-5-[[(3-metoxifenil)-(4-metoxifenil)-fenilmetoxi]metil]oxolan-2-il]-5-metilpirimidina-2,4-diona
Peso molecular (g/mol) 574.621
Formula Weight (peso de la fórmula) 574.232