Learn More
3-Clorindometacina, TRC
Código de producto. 30012494
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30012494 50 mg 50 miligramos
30004532 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30012494 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC36739550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 402849-26-7
Fórmula molecular C19 H15 Cl2 N O4
Peso molecular (g/mol) 392.23
Sinónimo 1H-Indole-3-acetic acid, 1-(3,4-dichlorobenzoyl)-5-methoxy-2-methyl-, 1-(3,4-Dichlorobenzoyl)-5-methoxy-2-methyl-1H-indole-3-acetic acid, [1-(3,4-Dichlorobenzoyl)-5-methoxy-2-methyl-1H-indol-3-yl]acetic acid, 3,4-Dichloroindometacin, [1-(3,4-Dichlorobenzoyl)-5-methoxy-2-methylindol-3-yl]acetic acid, 3-Chloroindomethacin
Nombre IUPAC 2-[1-(3,4-diclorobenzoilo)-5-metaxi-2-metilindol-3-il]ácido acético
SMILES COc1ccc2c(c1)c(CC(=O)O)c(C)n2C(=O)c3ccc(Cl)c(Cl)c3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1-(3,4-Dichlorobenzoyl)-5-methoxy-2-methyl-1H-indol-3-yl)acetic Acid (3,4-Dichloroindometacin)
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H15Cl2NO4/c1-10-13(9-18(23)24)14-8-12(26-2)4-6-17(14)22(10)19(25)11-3-5-15(20)16(21)7-11/h3-8H,9H2,1-2H3,(H,23,24)
Formula Weight (peso de la fórmula) 391.0378