Learn More
3-Cloroiminobenzilo, TRC
Código de producto. 30367903
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
250 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30367903 250 g -
30358842 5 g 5 g
30357219 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30367903 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC366920250G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 32943-25-2
Fórmula molecular C14 H12 Cl N
Peso molecular (g/mol) 229.7
Sinónimo 3-Chloro-10,11-dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepine, Clomipramine Hydrochloride Imp. F (EP)
Nombre IUPAC 2-cloro-6,11-dihidro-5H-benzo[b][1]benzazepina
SMILES Clc1ccc2CCc3ccccc3Nc2c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chloro-10,11-dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepine
Cantidad 250 g
Fórmula InChI InChI=1S/C14H12ClN/c15-12-8-7-11-6-5-10-3-1-2-4-13(10)16-14(11)9-12/h1-4,7-9,16H,5-6H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 229.0658