Learn More
Ácido 3-cloroimidazo[1,2-a]piridina-2-carboxílico, 95 %, Thermo Scientific™
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid |
| Punto de fusión | 203°C to 205°C |
| Cantidad | 250 mg |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 196.59 |
| Porcentaje de pureza | 95% |