Learn More
3-Clorodifenilamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Chlorodiphenylamine |
| CAS | 101-17-7 |
| Fórmula molecular | C12 H10 Cl N |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 3-Chloro-N-phenyl-benzenamine, N-(3-Chlorophenyl)-N-phenylamine, N-(3-Chlorophenyl)aniline, N-(m-Chlorophenyl)aniline, Phenyl(m-chlorophenyl)amine, m-Chlorodiphenylamine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H10ClN/c13-10-5-4-8-12(9-10)14-11-6-2-1-3-7-11/h1-9,14H |
| SMILES | Clc1cccc(Nc2ccccc2)c1 |
| Nombre IUPAC | 3-cloro-N-fenilanilina |
| Peso molecular (g/mol) | 203.67 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 203.0502 |